Learn More
MLS0315771, MedChemExpress
Artikelnummer. 16485556
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
25 mg
50 mg
100 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
100 Milligramm
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
16485556 100 mg 100 Milligramm
16474738 10 mg 10 Milligramm
16463226 25 mg -
16437457 5 mg -
16421027 50 mg -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Artikelnummer. 16485556 Lieferant Medchem Express Lieferanten-Nr. HY112945
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
MedChemExpress MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
MLS0315771 is a potent and biologically active competitive phosphomannose isomerase (MPI) inhibitor, with an IC50 ∼1 μM and a Ki of 1.4 μM.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MLS0315771
CAS 727664-91-7
Farbe Off-White
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C15H12FNOS
Menge 100 mg
Löslichkeitsinformationen DMSO : 100 mg/mL (365.86 mM; Need ultrasonic)
SMILES FC1=CC=C2C(SN(C3=C(C)C=CC(C)=C3)C2=O)=C1
Molekulargewicht (g/mol) 273.33
Formelmasse 273.33
Reinheit (%) 98.05%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Metabolism-protein/nucleotide metabolism