Learn More
MMAD-d8, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
1 mg
5 mg
10 mg
Beschreibung
D8-MMAD is a deuterated form of MMAD, which is a microtubule disrupting agent.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MMAD-d8 |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Physikalische Form | Solid |
| Summenformel | C41H58D8N6O6S |
| Verfahren | Cancer-programmed Cell Death |
| Farbe | Off-White |
| Synonym | Demethyldolastatin 10-d8 Monomethylauristatin D-d8 Monomethyl Dolastatin 10-d8 |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (128.35 mM) |
| SMILES | O=C(N[C@H](C1=NC=CS1)CC2=CC=CC=C2)[C@H](C)[C@@H](OC)[C@H]3N(C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@](C([2H])(C([2H])([2H])[2H])C([2H])([2H])[2H])([2H])NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C)=O)CCC3 |
| Molekulargewicht (g/mol) | 779.11 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.