Learn More
MMAD, MedChemExpress
Artikelnummer. 16479207
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
5 mg
10 mg
50 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
50 Milligramm
Artikelnummer. 16479207
Marke: Medchem Express HY15581
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
MedChemExpress MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
MMAD is a potent tubulin inhibitor, is a toxin payload in antibody drug conjugates (ADCs).
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MMAD
Physikalische Form Solid
CAS 203849-91-6
Farbe White
Menge 5 mg
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C41H66N6O6S
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Synonym Demethyldolastatin 10 Monomethylauristatin D Monomethyl Dolastatin 10
Löslichkeitsinformationen DMSO : 24.5 mg/mL (31.77 mM; Need ultrasonic and warming)
SMILES O=C([C@H](C)[C@H]([C@]1([H])CCCN1C(C[C@@H](OC)[C@H]([C@@H](C)CC)N(C([C@@H](NC([C@@H](N(C)[H])C(C)C)=O)C(C)C)=O)C)=O)OC)N[C@@H](CC2=CC=CC=C2)C3=NC=CS3
Molekulargewicht (g/mol) 771.06
Formelmasse 771.06
Reinheit (%) 98.28%
Güte Research
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.