Learn More
MMAF-OMe, MedChemExpress
Artikelnummer. 16420366
Encompass_Preferred
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Artikelnummer. 16420366
Marke: Medchem Express HY79256
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
MedChemExpress MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MMAF-OMe
CAS 863971-12-4
Farbe Light Yellow
Hinweise zur Reinheitsqualität Research
Summenformel C40H67N5O8
Menge 2 mg
Synonym Monomethyl auristatin F methyl ester
Löslichkeitsinformationen DMSO : ≥ 100 mg/mL (134.05 mM)
SMILES CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(OC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C
Molekulargewicht (g/mol) 745.99
Formelmasse 745.99
Reinheit (%) 96.68%
Güte Research
Physikalische Form Solid
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cancer-programmed cell death
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.