Learn More
MMAF-OMe, MedChemExpress
Click to view available options
Menge:
2 mg
5 mg
10 mg
Packungsgröße:
10 Milligramm
2 Milligramm
Beschreibung
MMAF-Ome, an antitubulin agent, is also an ADC cytotoxin. MMAF-Ome inhibits several tumor cell lines with IC50s of 0.056 nM, 0.166 nM, 0.183 nM, and 0.449 nM for MDAMB435/5T4, MDAMB361DYT2, MDAMB468, and Raji (5T4-) cell lines, respectively.
Spezifikation
Spezifikation
| Chemischer Name oder Material | MMAF-OMe |
| CAS | 863971-12-4 |
| Farbe | Light Yellow |
| Hinweise zur Reinheitsqualität | Research |
| Summenformel | C40H67N5O8 |
| Menge | 10 mg |
| Synonym | Monomethyl auristatin F methyl ester |
| Löslichkeitsinformationen | DMSO : ≥ 100 mg/mL (134.05 mM) |
| SMILES | CC[C@H](C)[C@@H]([C@@H](CC(N1[C@@H](CCC1)[C@@H]([C@@H](C)C(N[C@H](C(OC)=O)CC2=CC=CC=C2)=O)OC)=O)OC)N(C([C@H](C(C)C)NC([C@H](C(C)C)NC)=O)=O)C |
| Molekulargewicht (g/mol) | 745.99 |
| Mehr anzeigen |
Research purposes only
Berichtigung von Produktinhalten
Das Fisher Scientific Encompass-Programm bietet Artikel an, die nicht Teil unseres Vertriebsportfolios sind. Diese Produkte verfügen in der Regel nicht über Bilder oder detaillierte Beschreibungen. Wir sind jedoch bestrebt, Ihr Einkaufserlebnis zu verbessern. Bitte verwenden Sie das untenstehende Formular, um uns Feedback zum Inhalt dieses Produkts zu geben.