Learn More
MMP24 Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 30102-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 30237843
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    410.00 €
    349.00 € / 150 Mikroliter
    Sparen 61.00 €
    14% Rabatt
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
The MMP24 antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with recombinant protein of human MMP24. This antibody recognizes human, mouse, rat antigen. The MMP24 antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Spezifikation
Spezifikation
MMP24
450 μg/mL
Rabbit
Antigen affinity purification
Primary
Human, Mouse, Rat
55-58 kDa
Liquid
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Recombinant Protein
150 μL
10893
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Polyclonal Antibody