Learn More
MMP3 Mouse anti-Human, Mouse, Porcine, Rat, Clone: 1F5A9, Proteintech
Mouse Monoclonal Antibody
145.00 € - 410.00 €
Spezifikation
| Antigen | MMP3 |
|---|---|
| Klon | 1F5A9 |
| Konzentration | 1 mg/mL |
| Anwendungen | Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) |
| Klassifikation | Monoclonal |
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Produktcode | Marke | Menge | Preis | Menge & Verfügbarkeit | |||||
|
16818125
|
Proteintech
66338-1-IG-20UL |
20 μL |
145.00 €
20 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
|
16808125
|
Proteintech
66338-1-IG-150UL |
150 μL |
410.00 €
150 Mikroliter |
Bitte melden Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute! | |||||
Beschreibung
MMP3 (stromelysin-1) belongs to the peptidase M10A subfamily. It is secreted in its pro-protein form, and is activated by extracellular proteinase cleavage. MMP3 is capable of binding to zinc and calcium ions, and has metallo-endopeptidase activity. The active enzyme degrades collagen, gelatin, fibronectin, and laminin. It is involved in normal cellular processes such as wound repair and tissue remodeling. Mutations in the gene can result in coronary heart disease 6.Spezifikation
| MMP3 | |
| 1 mg/mL | |
| Monoclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| CHDS6, Matrix metalloproteinase 3, MMP 3, MMP3, SL 1, STMY, STMY1, STR1, Stromelysin 1, Transin 1 | |
| Mmp3 | |
| IgG1 | |
| Protein G | |
| Antibody |
| 1F5A9 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry (Paraffin) | |
| Unconjugated | |
| Mouse | |
| Rat, Porcine, Mouse, Human | |
| P03957, P08254, P28862 | |
| 171045, 17392, 396769, 4314 | |
| MMP3 Fusion Protein Ag12359 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| MMP3 |