Learn More
Trajan Scientific and Medical™ MN Science Silikon-Septen
Hochwertiges Material für 400 Injektionen pro Septum.
Marke: Trajan Scientific and Medical™ 0418503
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Beschreibung
- Septen mit hoher mechanischer Festigkeit – bis zu 400 Injektionen pro Septum
- Zuverlässige Abdichtung gegen den Trägergasdruck im Einlass
- Kein Bluten oder Kontamination in das GC-System
- Maximale Betriebstemperatur von 350 °C (300 °C für die Größe 17 mm)
Spezifikation
MN | |
12.5 mm | |
48/Pckg. |