Learn More
MOBKL1A Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
Marke:  Proteintech 12790-1-AP-150UL
 Weitere Artikel aus diesem Sortiment
Artikelnummer. 16820694
  • 410.00 € / 150 Mikroliter
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Beschreibung
Beschreibung
MOB4A is similar to the yeast Mob1 protein. Yeast Mob1 binds Mps1p, a protein kinase essential for spindle pole body duplication and mitotic checkpoint regulation. Mob4A regulates NDR1 and NDR2 kinase activity, widely expressed nuclear serine-threonine kinases that have been implicated in cell proliferation and/or tumor progression.
Spezifikation
Spezifikation
MOBKL1A
Polyclonal
Unconjugated
MOB1B
MATS2, Mob1 homolog 1A, Mob1A, Mob1B, MOB4A, MOBKL1A, Protein Mob4A
Rabbit
Antigen Affinity Chromatography
RUO
360920, 68473, 92597
-20°C
Liquid
Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
0.83 mg/mL
PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
Q7L9L4, Q8BPB0
Mob1b
MOBKL1A Fusion Protein Ag3509
150 μL
Primary
Human, Mouse, Rat
Antibody
IgG
Zertifikate
Promotions
Promotions
Correction du contenu d'un produit
Veuillez fournir vos retours sur le contenu du produit en remplissant le formulaire ci-dessous.
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Merci de nous aider à améliorer notre site web. Votre commentaire a été soumis