missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

MOBS, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.0, Thermo Scientific™

Artikelnummer. 15424029
Change view
Click to view available options
Menge:
100 ml
250 ml
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
15424029 100 ml 100 Milliliter
15434029 250 ml 250 Milliliter
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 15424029 Lieferant Thermo Scientific Alfa Aesar Lieferanten-Nr. J61416.AE
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern

Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!

Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

CAS 115724-21-5
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 7.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 100 ml
Summenformel C8H17NO4S
MDL-Nummer MFCD00674916
Synonym 4-(4-Morpholinyl)butanesulfonic acid
InChI-Schlüssel VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
SMILES OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
IUPAC-Name 4-(Morpholin-4-yl)butan-1-sulfonsäure
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.