Learn More
MOBS, 0.2 M Pufferlösung, pH 7.5, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15485729
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15485729 250 mL 250 Milliliter
15475729 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15485729
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63519.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
Anwendungen
MOPS kommt häufig als Pufferlösung in der Biologie und Biochemie zum Einsatz. Sie wurde häufig für die Polyacrylamid-Gelelektrophorese verwendet. Die Verwendung oberhalb von 20 mM bei der Säugetierzellkulturarbeit wird nicht empfohlen.
Löslichkeit
Wasserlöslich.
Hinweise
Kühl lagern. Behälter an einem trockenen und gut belüfteten Ort dicht verschlossen halten. Empfohlene Lagertemperatur 2 bis 8 °C. Von Oxidationsmitteln fernhalten.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115724-21-5
Summenformel C8H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
MDL-Nummer MFCD00674916
InChI-Schlüssel VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(4-Morpholinyl)butanesulfonic acid
PubChem CID 3674064
SMILES OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOBS buffer soln.
Konzentration 0.2 M
pH 7.5
Physikalische Form Flüssigkeit
Menge 250 mL
Löslichkeitsinformationen Soluble in water.
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-Ylbutan-1-Sulfonsäure