Learn More
MOBS, 0.2 M Pufferlösung, pH 8.0, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15475789
Change view
Click to view available options
Menge:
100 mL
250 mL
Packungsgröße:
100 Milliliter
250 Milliliter
Artikelnummer. Menge unitSize
15475789 250 mL 250 Milliliter
15465789 100 mL 100 Milliliter
2 options
Artikelnummer. 15475789
Marke: Thermo Scientific Alfa Aesar J63594.AK
Bulk oder benutzerdefiniertes Format anfordern
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Dieses Markenprodukt von Thermo Scientific war ursprünglich Teil des Produktportfolios von Alfa Aesar.Einige Dokumente und Etiketteninformationen nennen möglicherweise die bisherige Marke.Die ursprüngliche Produkt- oder Artikelnummer bei Alfa Aesar oder die SKU-Referenz wurde im Rahmen des Übergangs der Marke zu Thermo Scientific nicht geändert.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Chemische Identifikatoren
CAS 115724-21-5
Summenformel C8H17NO4S
Molekulargewicht (g/mol) 223.29
MDL-Nummer MFCD00674916
InChI-Schlüssel VTOWJTPBPWTSMK-UHFFFAOYSA-N
Synonym 4-(4-Morpholinyl)butanesulfonic acid
PubChem CID 3674064
IUPAC-Name 4-Morpholin-4-Ylbutan-1-Sulfonsäure
SMILES OS(=O)(=O)CCCCN1CCOCC1
Spezifikation
Chemischer Name oder Material MOBS buffer soln.
Farbe Farblos
Konzentration 0.2 M
pH 8.0
Physikalische Form Flüssig
Menge 250 mL