Learn More
Hamilton™ HITACHI SYRINGE 500μL
Ermöglicht das automatische Einführen von Proben in die Probenschleife.
Marke: Hamilton™ 0160310
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.50000kg
Beschreibung
- Bietet verbesserte Reproduzierbarkeit und Geschwindigkeit
- Zur Verwendung mit Hitachi™ LaChrom™ HPLC-Autosamplern
- Spezieller Anschlusstyp
Spezifikation
Ja | |
500 μl | |
Spezial |
Autosamplerspritze | |
Hitachi LaChrom Autosampler |