Learn More
Ansell Modell 192-G01 – AlphaTec™ 3000 Ultraschall-geschweißter und mit Klebeband verschweißter Overall
Alle ansehen Ansell ProdukteBeschreibung
- Mehrlagiger Barrierestoff bietet zuverlässigen Schutz gegen eine Vielzahl von Chemikalien.
- Innovative Sicherheitsfunktionen, darunter ein Doppel-Reißverschluss-System, erhöhen den Schutz.
- Leicht, aber langlebig für angenehmes Tragen.
- Die leuchtend gelbe, hochsichtbare Farbe trägt zur Verbesserung der Mitarbeitersicherheit bei.
- Antistatisch und gemäß EN 1149-5 getestet.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | M |
| Geschlecht | Unisex |
| Material | Mehrlagiges Barrier-Laminat-Gewebe |
| Farbe | Gelb |
| Einwegprodukt | Einmalgebrauch |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Binder |
| Stulpenform | Locking Glove-Ring |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Mehr anzeigen |