Learn More
DuPont™ TYCHEM6000 F CHA5 Overall mit Haube
GREENER_CHOICE
Artikelnummer. 12309429 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
S
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
1 Stück
25 Stück
10 product options available for selection
Product selection table with 10 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe unitSize
12309429 L 1 Stück
11793083 L 25 Stück
12623680 S 25 Stück
12325659 XL 1 Stück
11703093 XL 25 Stück
12399419 2XL 1 Stück
11713093 2XL 25 Stück
12613680 M 25 Stück
12319429 M 1 Stück
12603680 3XL 25 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 10 options available.
10 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12309429 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13395221
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Regulatory: Restrictions may apply to the purchase of this product and we may need to request additional documentation from you
Hervorragender Schutz gegen chemische Permeation durch zahlreiche verschiedene Chemikalien. DuPont™ ™ Tychem6000F Overalls mit Haube werden aus einem leichten und strapazierfähigen Gewebe hergestellt, das aus einer firmeneigenen Barrierefolie besteht, die mit einem hochbelastbaren Tyvek-Substrat beschichtet ist.
  • Erhältlich in grau für unauffällige Anwendungen
  • Elastisch an Gesicht, Handgelenken, Taille und Knöcheln für optimale Passform
  • Daumenschlaufen verhindern Hochrutschen der Ärmel
  • Selbstklebende Kinnklappe zum dichten Anschließen des Anzuges an Gesichtsmasken
  • Verschlusssystem mit selbsthaftenden Doppelreißverschlussleiste
  • Genähte und überklebte Nähte mit Sperrband für mehr Schutz und Festigkeit
  • Schützt das Personal vor zahlreichen toxischen organischen Industriechemikalien, hochkonzentrierten anorganischen Chemikalien (auch unter Druck), Partikeln, radioaktiven Kontaminationen, biologischen Gefahren und bestimmten chemischen Kampfstoffen
  • Für ein breites Spektrum an Anwendungen von der Beseitigung ausgelaufener Chemikalien über Notfalleinsätze bis zu Anwendungen beim Militär oder in der Petrochemie
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material Tychem
Farbe Grau
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Doppelreißverschluss mit selbstklebender Lasche
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemikalien
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine breite Palette von Anwendungen, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen