Learn More
DuPont™ Tyve 600 Plus grüner Kapuzenoverall
Artikelnummer. 11853510 Alle ansehen DuPont Produkte
Ansicht ändern
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
Packungsgröße:
100 Stück
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Größe Packungsgröße
11853510 L 100 Stück
12653720 2XL 100 Stück
12663720 M 100 Stück
12673720 XL 100 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Artikelnummer. 11853510 Lieferant DuPont™ Lieferanten-Nr. D13495709
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    1259.61 €
    1103.42 € / 100 Stück
    Sparen 156.19 €
    12% Rabatt
Alle Werbeaktionen anzeigen
Verfügbar ab: 14-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Bieten eine optimale Balance aus Schutz, Langlebigkeit und Komfort. Die DuPont™ Tyvek™ 600 Plus grünen Overalls mit Haube bestehen aus flash-gesponnem hochdichtem Polyethylen.
  • Selbstklebender Kinnriemen für festen Sitz des Anzuges an der Gesichtsmaske
  • Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
  • Tyvek Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
  • Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
  • Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
  • Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
  • Bietet hervorragenden Schutz vor Feinstpartikeln und Fasern (bis zu einer Größe von 1 Mikrometer), ist extrem fusselfrei und antistatisch behandelt.
  • Zu den Anwendungsgebieten gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der Arzneimittelherstellung oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, medizinische Anwendungen und bei biologischen Gefahren.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe L
Material Tyvek
Farbe Grün
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Haube
Haubenausführung Elastisch
Verschlusstyp Reißverschluss mit Sturmklappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 4-B, 5-B und 6-B
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126
Größe (metrisch) Brustkorb 100 bis 108 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zu den Einsatzgebieten von Tyvek™ Classic Plus Schutzkleidung gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der pharmazeutischen Produktion oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors sowie in der Medizin und bei biologischen Gefahren.
Gewicht (metrisch) <250 g