Beschreibung
- Selbstklebender Kinnriemen für festen Sitz des Anzuges an der Gesichtsmaske
- Genähte und überklebte Nähte für mehr Schutz und Festigkeit
- Tyvek Reißverschluss und Reißverschlussabdeckung für verbesserten Schutz
- Elastische Haube, Handgelenke und Knöchel sowie eingeklebter Elastikeinsatz an der Taille
- Elastische Daumenschlaufen verhindern das Hochrutschen der Ärmel
- Durchlässig für Luft und Wasserdampf, jedoch abweisend für Flüssigkeiten und Aerosole auf Wasserbasis
- Bietet hervorragenden Schutz vor Feinstpartikeln und Fasern (bis zu einer Größe von 1 Mikrometer), ist extrem fusselfrei und antistatisch behandelt.
- Zu den Anwendungsgebieten gehören Wartungs- und Demontagearbeiten in der Nuklearindustrie, der Arzneimittelherstellung oder in Forschungs- und Biosicherheitslabors, medizinische Anwendungen und bei biologischen Gefahren.
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 2XL |
| Material | Tyvek |
| Farbe | Grün |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | Elastisch |
| Verschlusstyp | Reißverschluss mit Sturmklappe |
| Mehr anzeigen |