Beschreibung
- Overall mit elastischer Haube und selbstklebender Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille,
- Mit Daumenschlaufen, integrierten Socken und Stulpen
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 2XL |
| Material | Tychem |
| Farbe | Gelb |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Haube |
| Haubenausführung | Elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelreißverschluss mit selbstklebender Lasche |
| Mehr anzeigen |