Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Alle ansehen DuPont Produkte
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
20 Stück
Beschreibung
- Overall mit elastischer Haube und selbstklebender Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
- Genähte und überklebte Nähte
- Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
- Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille,
- Mit Daumenschlaufen, integrierten Socken und Stulpen
- 100 % partikeldichtes Gewebe
- Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
- Antistatische Behandlung (innen)
Spezifikation
Spezifikation
| Produkttyp | Schutzanzug mit Kapuze |
| Größe | 3XL |
| Material | Tychem™ |
| Farbe | Gelb |
| Taillenform | Elastisch |
| Knöchelform | Elastisch |
| Stulpenform | Elastisch |
| Flaschenhalstyp | Mit Kapuze |
| Hood Type | Elastisch |
| Verschlusstyp | Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe |
| Mehr anzeigen |