Learn More
DuPont™ Tychem™ C Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Artikelnummer. p-8008008 Alle ansehen DuPont Produkte
Change view
Click to view available options
Größe:
M
L
XL
2XL
3XL
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12653670 2XL 20 Stück
12663670 3XL 20 Stück
12673670 L 20 Stück
12693670 XL 20 Stück
12683670 M -
5 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12653670
Marke: DuPont™ D13494892
Nur noch null auf Lager
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Overall mit Haube und integrierten Socken, die in Schuhen oder Stiefeln getragen werden können, sowie zusätzlichen knielangen Stulpen. Die hellgelbe Farbe sorgt für eine gute Sichtbarkeit.
  • Overall mit elastischer Haube und  selbstklebender Kinnklappe für dichten Sitz am Atemschutzgerät
  • Genähte und überklebte Nähte
  • Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Abdeckung
  • Elastische Handgelenke, Knöchel und Taille,
  • Mit Daumenschlaufen, integrierten Socken und Stulpen
  • 100 % partikeldichtes Gewebe
  • Ausgezeichnete Barriere gegen eine breite Palette konzentrierter anorganischer Chemikalien und biologischer Risiken
  • Antistatische Behandlung (innen)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 2XL
Material Tychem™
Farbe Gelb
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch
Stulpenform Elastisch
Flaschenhalstyp Mit Kapuze
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Doppelter Reißverschluss mit selbstklebender Klappe
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemikalien
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Zertifizierung/Konformität (EU) 2016/425, EN 14126, EN 1073-2, EN 1149-5
Größe (metrisch) Brustkorb 116 bis 124 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Tychem™ C wird als Spritz- oder Druckspritzschutz in einer Vielzahl von industriellen Umgebungen eingesetzt, darunter in der Zellstoff- und Papierherstellung, der Lebensmittelverarbeitung, der chemischen Verarbeitung und der pharmazeutischen Produktion.