Learn More
DuPont™ Tychem™ F Overall mit Kapuze, Modell CHA6
Artikelnummer. 12653660
Change view
Click to view available options
Größe:
Medium
Large
X-Large
2X-Large
3X-Large
Packungsgröße:
20 Stück
Artikelnummer. Größe unitSize
12653660 2X-Large 20 Stück
12663660 3X-Large 20 Stück
12673660 Large -
12683660 Medium 20 Stück
12693660 X-Large 20 Stück
5 options
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Artikelnummer. 12653660
Marke: DuPont™ D13395268
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Regulatorischer Hinweis: Für den Kauf dieses Produkts gelten möglicherweise Einschränkungen. Etwaige zusätzliche Unterlagen werden bei Bedarf von Ihnen angefordert.
Spezifikation
Produkttyp Schutzanzug mit Kapuze
Größe 2X-Large
Material Tychem
Farbe Gray
Taillenform Elastisch
Knöchelform Elastisch, Attached Socks, Überlappende Stiefel
Stulpenform Doppelt
Flaschenhalstyp Hooded
Hood Type Elastisch
Verschlusstyp Zipper with Storm Flap
Saumtyp Genäht, Geklebt
Schutzartklasse Kategorie III, Typ 3-B, 4-B, 5-B und 6-B
Widerstand Chemikalien
Kragenform Selbstklebende Kinnklappe
Beschreibung Tychem™ F Fabric
Größe (metrisch) Brustkorb 116 bis 124 cm
Zur Verwendung mit (Anwendung) Für eine breite Palette von Anwendungen, von der Beseitigung von Chemieunfällen über Notfallmaßnahmen bis hin zu militärischen und petrochemischen Anwendungen