Learn More
Fisherbrand™ TV400YK-MODSYS komplettes Modularsystem
Bietet eine vollständig integrierte Lösung mit einem Gel-Tank für 2-D Elektrophorese und Elektroblotting mit 20.5 x 20-cm-Gelen.
Marke:  Fisherbrand™
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.01000kg
Artikelnummer. 12336527
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Beschreibung
Beschreibung
  • Komplettsysteme, die ein Maximum an Platzeinsparung und Wirtschaftlichkeit bieten.
  • Vollständige 2D-Analyse und Blotting
  • Besteht aus einem gekühlten Vertikaltank mit Gießboden und Zubehör sowie 1D-Modul, Elektroblotting-Modul und Zubehör
Spezifikation
Spezifikation
Komplettes Modularsystem
Mit GRM, gekühltem Geltank und Schnellverschlussschlauch, Deckel, 2 (20.5 x 20 cm; B x H) einfache Glasplatten, 4 x 1 mm Distanzstücken, 2 x Distanzstücken, 2 (20.5 x 20 cm) gekerbten Glasplatten, 1 x Blindplatte, 2 x 1 mm dicke 24-Probenkämme, Gießboden und 2 x Silikondichtungen; CAPGRM, 10 x 1 mm Glaskapillaren, 4 x 1.5 mm dicke Distanzstücke, 4 x 1.5 mm dicke 1 -D-Vorplatten, 10 x Blindstopfen und 1 x Gel-Extraktionsplattform plus EBGRM, 2 x Elektro-Blotting-Kassetten und 4 x Faserpads
T x B x H: 15 x 38 x 27.5 cm
200-300 V (10 - 15 V/cm), 30 -40 mA