Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul A 301/1 zur optimalen Aufnahme von Laborglas
Marke: Miele Professional™ 11116950
Weitere Details : Netto-Gewicht : 2.75400kg
Beschreibung
- Für Laborglas, z. B. Erlenmeyerkolben, Rundkolben etc.
- Ausgestattet mit 18 Injektordüsen E 351 (4 x 160 mm)
- Ausgestattet mit 16 Arretierungen für die Düsen E 353
- Düsenabstand 78 mm in der Breite, 84 mm in der Tiefe