Learn More
Miele Professional™ Modul
Modul A 306 zur optimalen Aufnahme von großvolumigem Laborglas
Marke: Miele Professional™ 9862580
Weitere Details : Netto-Gewicht : 1.30000kg
Beschreibung
- Geeignet für 4 1-2 Liter Messzylinder, hohe Form
- Geeignet für 2 1-2 L Messzylinder, niedrige Form + zwei hohe Form
- Auf- und Anlageflächen rilsaniert