missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ Moesin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB265)
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
Marke: Invitrogen™ MA557487
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden.
Rückgaberichtlinie anzeigen
Beschreibung
Moesin Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Moesin, a member of the talin-4. 1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures.
Spezifikation
| Moesin | |
| Recombinant Monoclonal | |
| Unconjugated | |
| MSN | |
| C78546; epididymis luminal protein 70; HEL70; Membrane-organizing extension spike protein; MGC137877 protein; moesin; MSN | |
| Rabbit | |
| Affinity chromatography | |
| RUO | |
| 17698, 4478, 81521 | |
| -20°C | |
| Liquid |
| Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry | |
| 24GB265 | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 | |
| O35763, P26038, P26041 | |
| MSN | |
| A synthesized peptide derived from human Moesin (aa 460-480). | |
| 20 μL | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| Antibody | |
| IgG |
Berichtigung von Produktinhalten
Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.
Name des Produkts
Haben Sie Verbesserungsvorschläge?Übermitteln Sie eine inhaltliche Korrektur