Learn More
Invitrogen™ Moesin Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (24GB265)
GREENER_CHOICE
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
198.00 € - 564.00 €
Spezifikation
Antigen Moesin
Klon 24GB265
Inhalt und Lagerung -20°C
Anwendungen Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Klassifikation Recombinant Monoclonal
Mehr Spezifikationen ansehen
Produkte 2
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
Produktcode Marke Menge Preis Menge & Verfügbarkeit  
30275732
GREENER_CHOICE
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557486
100 μL
564.00 €
100 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
30275986
Unterlagen ansehen
Invitrogen™
MA557487
20 μL
198.00 €
20 Mikroliter
Alternative Produkte anzeigen
Sparen Sie bis zu 
»
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschreibung
Beschreibung
Moesin Recombinant Monoclonal Antibody for Western Blot, ICC/IF, Flow
Moesin, a member of the talin-4. 1 superfamily, is a linking protein of the submembraneous actin cytoskeleton. It is expressed in macrophages, lymphocytes, fibroblastic, endothelial, epithelial, and neuronal cell lines but not in blood cells. It is involved in cell adhesion, migration, and organization of cell surface structures.
Spezifikation
Spezifikation
Moesin
-20°C
Recombinant Monoclonal
Liquid
IgG
Human, Mouse, Rat
MSN
C78546; epididymis luminal protein 70; HEL70; Membrane-organizing extension spike protein; MGC137877 protein; moesin; MSN
MSN
Primary
Affinity chromatography
24GB265
Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Unconjugated
Rabbit
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
O35763, P26038, P26041
17698, 4478, 81521
A synthesized peptide derived from human Moesin (aa 460-480).