Learn More
Corning™ Reagenzien für die Molekularbiologie
BIOPHARMA
Artikelnummer. 15353711
Click to view available options
Chemischer Name oder Material:
Kochsalz-Natriumcitratpuffer
TAE-Puffer
Tris Borat-EDTA-Puffer
Tris Hydrochlorid-Puffer
pH:
7 ± 0.1
7.5 ± 0.1
8 ± 0.1
8.3 ± 0.1
8.4 ± 0.1
Packungsgröße:
6 Stück
Artikelnummer. 15353711
Marke: Corning™ 46011CM
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Kommt in der Molekularbiologie, in Nukleinsäure-Reinigungsanwendungen zum Einsatz
  • Analysenzertifikat verfügbar.
  • Produkt lässt sich zum Erhalt der gewünschten Konzentration verdünnen.
Bestellinformation
Versand bei Umgebungstemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Chemischer Name oder Material Tris Borat-EDTA-Puffer
Konzentration 10X
pH 8.4 ± 0.1
Menge 6 x 1 l
Sterilität Steril