Learn More
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss
Artikelnummer. 10644163 Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Change view
Click to view available options
Farbe:
Divers
Grün
Orange
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
0.6 ml
Packungsgröße:
10000 Stück
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Farbe Sterilität Kapazität (metrisch) unitSize
10644163 Grün Steril 0.6 ml 10000 Stück
10787984 Orange Steril 0.6 ml 10000 Stück
10367232 Divers Steril 0.6 ml 10000 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10644163 Lieferant Thermo Scientific™ Lieferanten-Nr. 3439G
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Alternative Produkte anzeigen
  • Mit flacher Verschlusskappe
  • Keine Mattierung oder Graduierung
  • Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Art der Kappe Flach
Zertifizierung/Konformität RNase-, DNase-, RNA-, DNA-, ATP-, Pyrogen-frei
Kapazität (metrisch) 0.6 ml
Farbe Grün
Material Polypropylen
Enthält Flache Kappe
Verpackung Beutel
Sterilität Steril
Graduated Nein
Verschlusstyp Flache Kappe