Learn More
Thermo Scientific™ Einfache Zentrifugenröhrchen für Molecular BioProducts mit Schnappverschluss
Alle ansehen MBP Molecular BioProducts Produkte
Click to view available options
Farbe:
Divers
Grün
Orange
Sterilität:
Steril
Kapazität (metrisch):
0.6 ml
Packungsgröße:
10000 Stück
Beschreibung
- Mit flacher Verschlusskappe
- Keine Mattierung oder Graduierung
- Zertifiziert RNase/DNase-, RNA/DNA-, ATP- und Pyrogen-frei
Spezifikation
Spezifikation
| Art der Kappe | Flach |
| Zertifizierung/Konformität | RNase-, DNase-, RNA-, DNA-, ATP-, Pyrogen-frei |
| Kapazität (metrisch) | 0.6 ml |
| Farbe | Orange |
| Material | Polypropylen |
| Enthält | Flache Kappe |
| Verpackung | Beutel |
| Sterilität | Steril |
| Graduated | Nein |
| Verschlusstyp | Flach |