Learn More
Invitrogen™ 1,8-ANS (1-Anilinonaphthalene-8-Sulfonic Acid), high purity
Ein empfindlicher Indikator für Proteinfaltung, Konformationsänderungen und andere Prozesse, die die Exposition der Sonde in Wasser verändern
Marke: Invitrogen™ A47
391.40 EUR gültig bis 2024-05-31
Benutzen Sie den Promotions-Code "21664" um Ihren Promotions-Preis zu erhalten.
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Im Wesentlichen nicht fluoreszent in Wasser, wird nur merklich fluoreszent, wenn es an Membranen gebunden wird
Zellanalyse, Zellstruktur, Membranen (Allgemein) und Lipide
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Blau | |
Fluoreszent | |
1,8-ANS | |
Zellmembranen und Lipide |
Bei Raumtemperatur lagern und vor Licht schützen. | |
Fluoreszenzmikroskop | |
Raumtemperatur |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.