Learn More
Invitrogen™ 5-CFDA, AM (5-Carboxyfluorescein-Diacetat, Acetoxymethyl-Ester)
Artikelnummer. 11534227
Click to view available options
Menge:
5 mg
Packungsgröße:
5 Milligramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11534227
Marke: Invitrogen™ C1354
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Ein membrangängiges Esterase-Substrat, das als Viabilitätssonde dienen kann
  • Misst sowohl die enzymatische Aktivität, die zur Aktivierung der Fluoreszenz erforderlich ist, als auch die Zellmembranintegrität, die für die intrazelluläre Retention des fluoreszenten Produkts erforderlich ist
  • Elektronisch neutraler AM-Ester von CFDA kann zur Beladung von Zellen in geringeren Konzentrationen als CFDA in Zellen eingesetzt werden
  • Nach der Hydrolyse durch intrazelluläre Esterasen liefert dieser AM-Ester auch Carboxyfluorescein: Im Vergleich zu Fluorescein enthält Carboxyfluorescein zusätzliche negative Ladungen und wird daher besser in Zellen aufbewahrt
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, High-Content-Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -Nachweis, Ionische Homöostase und Signalisierung, Zielbasierte ADME/Tox-Assays, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Produkttyp 5-CFDA-AM
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Menge 5 mg
Reagenztyp CFDA & zugehörige Verbindungen
Versandbedingung Raumtemperatur