Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Alexa Fluor™ 488 Lipid Raft Labeling Kit
Beschreibung
Vybrant Lipid Raft Labeling Kits enthalten die Cholera-Toxin-Untereinheit B (CT-B), die entweder mit dem grün fluoreszierenden Alexa Fluor 488, dem orange fluoreszierenden Alexa Fluor 555 oder dem rot fluoreszierenden Alexa Fluor 594-Farbstoff gekennzeichnet ist, sowie einen Antikörper, der CT-B spezifisch erkennt. Eine 10X-Lösung mit phosphatgepufferter Salzlösung (10X PBS), pH 7,2, und detaillierte Anweisungen sind ebenfalls in den Kits enthalten.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Lipid-Rafts, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Protein-Subtyp | Cholera-Toxin |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produkttyp | Kit für die Markierung von Lipid-Rafts |
| SubCellular Localization | Cell Membranes and Lipids |
Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.