Learn More
Invitrogen™ Vybrant™ Alexa Fluor™ 594 Lipid Raft Labeling Kit
Beschreibung
Vybrant Lipid Raft Labeling Kits enthalten die Cholera-Toxin-Untereinheit B (CT-B), die entweder mit dem grün fluoreszierenden Alexa Fluor 488, dem orange fluoreszierenden Alexa Fluor 555 oder dem rot fluoreszierenden Alexa Fluor 594-Farbstoff gekennzeichnet ist, sowie einen Antikörper, der CT-B spezifisch erkennt. Eine 10X-Lösung mit phosphatgepufferter Salzlösung (10X PBS), pH 7,2, und detaillierte Anweisungen sind ebenfalls in den Kits enthalten.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zelltracing & -tracking, Lipid-Rafts, Tracing von Organellen
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasses Eis
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Bei -5 bis -30 °C lagern und vor Licht schützen. |
| Menge | 1 Kit |
| Produktlinie | Alexa Fluor |
| Protein-Subtyp | Cholera-Toxin |
| Versandbedingung | Nasseis |
| Markertyp | Alexa Fluor Farbstoffe |
| Produkttyp | Kit für die Markierung von Lipid-Rafts |
| SubCellular Localization | Cell Membranes and Lipids |