missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Invitrogen™ Amplex™ Red Catalase Assay Kit

Artikelnummer. 10453052
Click to view available options
Menge:
400 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Artikelnummer. 10453052

Marke: Invitrogen™ A22180

om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.

Zur Verwendung mit Absorptions- und Fluoreszenz-Intensitätsverfahren

  • Bietet eine empfindliche und einfache fluorometrische Methode zum Nachweis von nur 50 mU/ml Katalase-Aktivität im gereinigten System mit einem Assay-Volumen von 100 μl

Arzneimittelforschung und -entwicklung, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, Ziel- und Lead-Identifizierung und -validierung

Bestellinformation

Versandbedingung: Raumtemperatur

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Absorption, Fluoreszenzintensität
Zur Verwendung mit (Anwendung) Katalaseassay
Produkttyp Katalase-Assay
Produktlinie Amplex
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur
Substrateigenschaften Chemisches Substrat
Substrattyp HRP (Meerrettich-Peroxidase)-Substrat, Katalase-Substrat
Zielenzym Katalase

Nur für Forschungszwecke. Nicht zur Verwendung bei diagnostischen Verfahren.

Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt