Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Cholesterin-Assay-Kit
Artikelnummer. 10236962
Click to view available options
Menge:
500 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10236962
Marke: Invitrogen™ A12216
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Beinhaltet
Amplex Red Reagenz, DMSO, Meerrettichperoxidase, Wasserstoffperoxid, Cholesterinesterase, Cholesterin-Oxidase, Cholesterin-Referenzstandard, Resorufinfluoreszenz-Referenzstandard, 5x Reaktionspuffer
Weist sowohl freies Cholesterin als auch Cholesterinester nach
Das Amplex Red Cholesterol Assay Kit wurde für minimale Autofluoreszenzstörungen entwickelt und liefert eine empfindliche, schnelle und einfache fluorometrische Methode für den Nachweis von sehr niedrigen Konzentrationen Cholesterin mit einem Fluoreszenz-Mikroplattenlesegerät oder Fluorometer.
  • Erkennt sogar 200 nm (80 ng/ml) Cholesterin
  • Unterstützt die genaue Messung des Cholesteringehalts von 0,01 μl Human-Serum
  • Erkennt sowohl freies Cholesterin als auch Cholesterinester
  • Ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Cholesterinmessung ist einfach und schnell
  • Schneller und einfacher Assay, der eine nur 30-minütige Inkubation nach Zugabe von Reagenzien erfordert, ohne dass Trennschritte erforderlich sind
  • Das Assay-Volumen von 100 μl ist für 96-Well Platten ausgelegt
  • Die Fluoreszenz kann mit einem Mikrotiterplattenlesegerät oder Fluorometer gemessen werden
  • Da es sich um einen kontinuierlichen Assay handelt, können nach Zugabe des Amplex Red Reagenzes Messungen zu mehreren Zeitpunkten durchgeführt werden.
  • Komplettes Kit mit allen notwendigen Reagenzien mit Ausnahme von deionisiertem Wasser.
Unterstützt die genaue Erkennung sehr niedriger Konzentrationen von Cholesterin
  • Nutzt enzymgekoppelte Reaktionen, um hochfluoreszierendes Resorufin für die Quantifizierung zu erzeugen
  • Resorufin wird durch die Reaktion des Amplex Red Reagenzes mit H2O2 produziert, das bei der Oxidation von Cholesterin mit Cholesterinoxidase als Katalysator entsteht
  • Da ein großer Teil des Cholesterins im Blut in Form von Cholesterinestern vorliegt, wird Cholesterinesterase zur Erzeugung von freiem Cholesterin aus Cholesterinestern verwendet.
  • Die Durchführung des Assays in Anwesenheit bzw. Abwesenheit von Cholesterinesterase ermöglicht potenziell die Bestimmung der Anteile von Cholesterin in jeder Form.
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Invitrogen Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal mindestens drei Stunden lang stabil.
Enzym- und Protein-Aktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Farbe Rot
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Cholesterinassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Cholesterinassay-Kit Rot
Farbstofftyp Amplex™ Rot
Format 96-Well Platte
Produktlinie Amplex
Menge 500 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur