Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Glucose/Glucoseoxidase-Assay-Kit
Artikelnummer. 10494392
Change view
Click to view available options
Menge:
500 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10494392 500 Assays 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10494392
Marke: Invitrogen™ A22189
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
Das Amplex Rot Glucose/Glucoseoxidase-Assay-Kit bietet eine empfindliche und einfache Methode für den Nachweis von D-Glucose oder Glucoseoxidase mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Amplex Rot Reagenz (10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin) ist ein farbloses, stabiles und extrem vielseitiges Peroxidase-Substrat. Da Peroxidase- und Glucoseoxidase-vermittelte Reaktionen gekoppelt werden können, ist es möglich, die Glucoseoxidase-Aktivität oder die Freisetzung von Glucose durch ein Glucosidase-Enzym, beispielsweise β-Glucosidase und Glukozerebrosidase, mittels kontinuierlichem oder diskontinuierlichem Assay zu messen. Aufgrund der Möglichkeit, Reaktionen zu koppeln, entpuppte sich dieser Assay als nützlich für die Quantifizierung der Glucose-Spiegel in Lebensmitteln, Fermentationsmedien und Körperflüssigkeiten. Im Assay reagiert Glucose-Oxidase mit D-Glucose und bildet D-Gluconolacton und Wasserstoffperoxid. Bei Vorhandensein von Meerrettich-Peroxidase (HRP) reagiert Wasserstoffperoxid dann mit dem Amplex Red Reagenz bei einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 und erzeugt rot fluoreszierendes Resorufin. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaxima von ca. 571 nm bzw. 585 nm aufweist, gibt es in den meisten biologischen Proben nur geringe Interferenzen durch die Autofluoreszenz.
  • Nachweis von Konzentrationen von bereits 3 μM D-Glucose oder 0,05 mU/ml Glucoseoxidase
  • Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glucose/Glucoseoxidaseassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Fluorometer, Spektralphotometer, Fluorometer
Produkttyp Glucose/Glucoseoxidaseassay-Kit Rot
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format Röhrchen, 96-Well-Platte
Produktlinie Amplex
Menge 500 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur