Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay Kit
Artikelnummer. 10492882
Click to view available options
Menge:
200 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10492882
Marke: Invitrogen™ A12221
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Einfache Methode zum Nachweis der Aktivität von Glutaminsäure/Glutamatoxidase
Das Amplex Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay-Kit bietet eine empfindliche und einfache Methode für den Nachweis von Glutaminsäure/Glutamat-Oxidase-Aktivität mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Das Amplex Red Glutamic Acid/Glutamate Oxidase Assay-Kit bietet eine ultrasensitive Methode zum Nachweis von Glutaminsäure oder zur kontinuierlichen Überwachung der Glutamatoxidaseaktivität mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Im Assay wird L-Glutaminsäure durch Glutamatoxidase oxidiert, um α-Ketoglutarat, NH3 und Wasserstoffperoxid zu erzeugen. L-Alanin und L-Glutamat–Pyruvat-Transaminase sind an der Reaktion zur Regeneration von L-Glutaminsäure durch Transaminierung von α-Ketoglutarat beteiligt, was zu mehreren Zyklen der Ausgangsreaktion und einer signifikanten Zunahme des erzeugten Wasserstoffperoxids führt. Das Wasserstoffperoxid reagiert mit 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex Rot Reagenz) in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 in einer durch Meerrettich-Peroxidase (HRP) katalysierten Reaktion, um das stark fluoreszierende Resorufin zu erzeugen. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaxima von ca. 571 nm bzw. 585 nm aufweist, gibt es in den meisten biologischen Proben nur geringe Interferenzen durch die Autofluoreszenz.
  • Nachweis von Konzentrationen von bereits 10 nm L-Glutaminsäure oder 40 μU/ml aufgereinigter L-Glutamatoxidase
  • Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Zellanalyse, Zellstoffwechsel, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Glutaminsäure/Glutamatoxidaseassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Glutaminsäure/Glutamatoxidaseassay-Kit Rot
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format 96-Well Platte
Produktlinie Amplex
Menge 200 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur