Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Neuraminidase (Sialidase) Assay Kit
Artikelnummer. 10594993
Click to view available options
Menge:
400 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10594993
Marke: Invitrogen™ A22178
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
Das Amplex Red Neuraminidase-(Sialidase)-Assay-Kit bietet eine empfindliche und einfache Methode zum Nachweis einer Neuraminidase-Aktivität im Serum und in gereinigten Enzymsystemen mit Hilfe eines Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräts oder eines Fluorometers. Die Neuraminidase (auch Sialidase genannt) ist ein sehr häufig vorkommendes Enzym, das Sialinsäurereste auf den Enden von Polysaccharidketten hydrolysiert und dabei meist einen Galactose-Rückstand freisetzt. Die Neuraminidase spielt eine Schlüsselrolle bei der Invasion von Zielzellen und der anschließenden Replikation des Grippevirus, wodurch die Neuraminidase zu einem wichtigen Ziel für die Entwicklung von Grippemitteln wird. Das Amplex Red Neuraminidase-(Sialidase)-Assay-Kit bietet eine ultrasensitive Methode zum Nachweis der Aktivität von Neuraminidasen. Dieser Assay weist mit Hilfe des Amplex Red Reagenz Wasserstoffperoxid nach, das durch die Oxidation von Galactose-Oxidase von desialiierter Galactose, dem Endergebnis der Neuraminidase-Wirkung, erzeugt wird. Anschließend reagiert das Wasserstoffperoxid in Gegenwart von Meerrettich-Peroxidase (HRP) in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 mit dem Reagenz Amplex Red und erzeugt dabei das rot-fluoreszierende Oxidationsprodukt Resorufin. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaxima von ca. 571 nm bzw. 585 nm aufweist, gibt es in den meisten biologischen Proben nur geringe Interferenzen durch die Autofluoreszenz.
  • Nachweis von Neuraminidase-Werten von bereits 0,2 mU/ml
  • Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Nachweis von Neuraminidase-Aktivität in biologischen Proben wie Serum
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Glykosidase, Neuraminidase und zugehörige Enzymaktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Neuraminidase(Sialidase)-Assay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Fluorometer, Spektralphotometer, Fluorometer
Produkttyp Neuraminidase(Sialidase)-Assay-Kit Rot
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format Röhrchen, 96-Well-Platte
Produktlinie Amplex
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur