Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit
Artikelnummer. 10635013
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
500 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge Packungsgröße
10635013 500 Assays 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10635013 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A12220
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 02-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erkennt sehr geringe Konzentrationen von Sphingomyelinase
The Amplex™ Red Sphingomyelinase Assay Kit provides a sensitive, rapid, and simple fluorometric method for detecting very low concentrations of sphingomyelinase using a fluorescence microplate reader or fluorometer.
Das Amplex Rot Sphingomyelinase-Assay-Kit bietet eine empfindliche, schnelle und einfache fluorometrische Methode für den Nachweis von sehr niedrigen Konzentrationen von Sphingomyelinasen mittels Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. In diesem enzymgekoppelten Assay wird die Sphingomyelinase-Aktivität indirekt mit 10-Acetyl-3,7-dihydroxyphenoxazin (Amplex Rot Reagenz), einer empfindlichen fluorogenen Sonde für Wasserstoffperoxid, verfolgt. Die Sphingomyelinase hydrolysiert das Sphingomyelin und bringt dadurch Ceramid und Phosphorylcholin hervor. Alkalische Phosphatase wird hinzugefügt, die Phosphorylcholin zu Cholin hydrolysiert. Das Cholin wird dann durch Cholinoxidase zu Betain und Wasserstoffperoxid oxidiert. In Gegenwart von Meerrettich-Peroxidase reagiert Wasserstoffperoxid mit dem Amplex Rot Reagenz in einem stöchiometrischen Verhältnis von 1:1 und erzeugt stark fluoreszierendes Resorufin. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenzemissionsmaxima von ca. 571 bzw. 585 nm hat, entstehen bei den meisten biologischen Proben nur geringe Störungen durch Autofluoreszenz.
  • Weist Sphingomyelinase-Aktivitätsstufen von bereits 80 μU/ml in einem Assay-Volumen von 200 μl nach
  • Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Lipase- und Phospholipase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Nasseis
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Enzyme and Metabolic Activity
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluorometer, Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp Sphingomyelinaseassay-Kit Rot
Farbstofftyp Amplex Red
Excitation Wavelength Range 570 to 585 nm
Format 96-well Plate
Produktlinie Amplex
Menge 500 Assays
Versandbedingung Nasseis
Emissionswellenlängenbereich 570 to 585 nm, 585 to 600 nm
Anregungswellenlänge 571 nm
Emissionswellenlänge 585 nm
Mehr anzeigen Weniger anzeigen
compliance-icons compliance-icons
Produktidentifikator
  • Amplex Red Sphingomyelinase Assay Kit
Signalwort
  • Gefahr
Gefahrenkategorie
  • LANGFRISTIG GEWÄSSERGEFÄHRDEND Chronisch 3
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 1
  • Schwere Augenschädigung/Augenreizung Kategorie 2
  • Entzündbare Flüssigkeit Kategorie 2
Gefahrenhinweis
  • H225-Flüssigkeit und Dampf leicht entzündbar.
  • H318-Verursacht schwere Augenschäden.
  • H319-Verursacht schwere Augenreizung.
  • H412-Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sicherheitshinweis
  • P210-Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen und anderen Zündquellen fernhalten. Nicht rauchen.
  • P233-Behälter dicht verschlossen halten.
  • P240-Behälter und zu befüllende Anlage erden.
  • P243-Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladungen treffen.
  • P264-Nach Gebrauch gründlich waschen.
  • P273-Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
  • P280-Schutzhandschuhe/Schutzkleidung/Augenschutz/Gesichtsschutz tragen.
  • P303+P361+P353-BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT (oder dem Haar): Alle kontaminierten Kleidungsstücke sofort ausziehen. Haut mit Wasser abwaschen/duschen.
  • P305+P351+P338-BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
  • P310-Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt/anrufen.
  • P337+P313-Bei anhaltender Augenreizung: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.
  • P370+P378-Bei Brand: zum Löschen verwenden.
  • P403+P235-Kühl an einem gut belüfteten Ort aufgewahren.
  • P501b-Inhalt/Behälter gemäß den örtlichen/regionalen/nationalen/internationalen Vorschriften zuführen.
Ergänzende Informationen
  • MIXTURE LIST-Contain: ethanol, .alpha.-[4-(1,1,3,3-tetramethylbutyl)phenyl]-.omega.-hydroxypoly(oxy-1,2-ethanediyl)