Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red/UltraRed Stop Reagent
Artikelnummer. 10093442
Click to view available options
Menge:
1 Set
Packungsgröße:
1 Set
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10093442
Marke: Invitrogen™ A33855
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Entwickelt für die Verwendung mit den fluorogenen Substraten Amplex Rot und Amplex UltraRot sowie Assay-Kits
Das Amplex Rot/UltraRot Stoppreagenz sorgt für praktische und kontrollierte Bedingungen, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Es ist für den Abbruch von Reaktionen mit bis zu 0,1 Einheiten/ml Meerrettich-Peroxidase (HRP) und 5 μM Wasserstoffperoxid konzipiert. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal mindestens drei Stunden lang stabil.
  • Empfindliche biomolekulare Assays auf der Basis von Enzymsystemen zur Erzeugung von Wasserstoffperoxid, die mit durch Peroxidase vermittelter Oxidation der fluorogenen Amplex UltraRot- oder Amplex Rot-Substrate verbunden sind
  • Nachweisreaktionen werden in Mikrotiterplatten-Wells durchgeführt und durch Hinzufügen fluorogener Amplex UltraRot- oder Amplex Rot-Substrate eingeleitet, was zu einer kontinuierlichen Fluoreszenzsteigerung führt, die mindestens 30 Minuten lang anhält
  • Unbekannte Analytkonzentrationen werden durch den Vergleich von Fluoreszenzintensitäten bestimmt, die zu einem bestimmten Zeitpunkt während der Reaktion auf parallele Messungen gleichzeitig an Standardproben bekannter Konzentration gemessen wurden
  • Es muss gewährleistet sein, dass das Timing von Standard- und unbekannten Probenmessungen gleich ist
Erstellen Sie Ihre eigenen Immunoassays, Zellanalyse, Enzym- und Proteinaktivitätsassays, Lipase- und Phospholipaseaktivität, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse, reaktive Sauerstoffspezies, gebrauchsfertiges Immunoassay
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Kühlschrank bei 2 bis 8 °C aufbewahren.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Proteinassays
Produkttyp Stopplösungen
Form Lyophilisiert
Produktlinie Amplex, Molecular Probes
Menge 1 Set
Versandbedingung Raumtemperatur