Learn More
Invitrogen™ Amplex™ Red Uric Acid/Uricase Assay Kit
Artikelnummer. 10544233
Change view
Click to view available options
Menge:
400 Assays
Packungsgröße:
1 Stück
Artikelnummer. Menge unitSize
10544233 400 Assays 1 Stück
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10544233
Marke: Invitrogen™ A22181
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Erkennt Harnsäure oder Uricase mit Hilfe eines Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegeräts oder Fluorometers
Das Amplex Red Harnsäure/Urikase Assay-Kit bietet eine empfindliche und einfache Methode für den Nachweis von Harnsäure oder Urikase mit einem Fluoreszenz-Mikrotiterplatten-Lesegerät oder Fluorometer. Serum-Harnsäure ist das Endprodukt des Purinstoffwechsels im Körpergewebe und wird über die Nieren durch glomeruläre Filtration gereinigt. Die meisten Tiere können Harnsäure zu leichter ausgeschiedenen Produkten verstoffwechseln, aber dem Menschen fehlt das notwendige Enzym, Uratoxidase (Urikase), da zwei “Unsinn-Mutationen” im menschlichen Gen für Urikase vorliegen. Das Amplex Red Harnsäure/Urikase Assay-Kit bietet eine ultraempfindliche Methode zum Nachweis von Harnsäure oder zur Überwachung der Harnsäureaktivität. Im Assay katalysiert Urikase die Umwandlung von Harnsäure in Allantoin, Wasserstoffperoxid und Kohlendioxid. Bei Vorhandensein von Meerrettich-Peroxidase (HRP) reagiert Wasserstoffperoxid dann mit dem Amplex Red Reagenz stöchiometrisch und erzeugt ein rot fluoreszierendes Resorufin-Produkt. Da Resorufin Absorptions- und Fluoreszenz-Emissionsmaxima von ca. 571 nm bzw. 585 nm aufweist, gibt es in den meisten biologischen Proben nur geringe Interferenzen durch die Autofluoreszenz.
  • Nachweis von Konzentrationen von bereits 100 nm Harnsäure oder 0,2 mU/ml Uricase-Aktivität
  • Format ermöglicht Messungen zu mehreren Zeitpunkten
  • Ausgelegt für minimale Autofluoreszenz-Interferenz
  • Kundenspezifische Assay-Designs und Verpackungen sind ebenfalls erhältlich
Verwenden Sie Amplex Red Assays für eine A breite Palette an Untersuchungen
Eine Vielzahl von validierten Amplex Red Assays steht für die Untersuchung der Signalübertragung zwischen Zellen und von Lipiden, für die Neurobiologie und für die Untersuchung von Entzündungen und der Immunfunktion sowie des Stoffwechsels zur Verfügung. Wir bieten auch Amplex UltraRed Reagenz an, ein Reagenz der zweiten Generation mit einer größeren Empfindlichkeit und helleren Fluoreszenz, sowie das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz. Das Amplex Red/UltraRed Stoppreagenz bietet Zweckmäßigkeit und Kontrolle, da damit die Reaktion zur Erzeugung des Fluoreszenzsignals zu einem vom Anwender bestimmten Zeitpunkt beendet werden kann. Nach Zugabe des Stoppreagenzes bleibt das Fluoreszenzsignal für mindestens drei Stunden stabil.
Enzym- und Proteinaktivitäts-Assays, Oxidase- und Peroxidase-Aktivität, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Harnsäure/Uricaseassay
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät, Spektralphotometer, Fluorometer, Spektralphotometer, Fluorometer
Produkttyp Harnsäure/Uricaseassay-Kit Rot
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Format Röhrchen, 96-Well-Platte
Produktlinie Amplex
Menge 400 Assays
Versandbedingung Raumtemperatur