Learn More
Invitrogen™ APF (Hydroxyl Radical, Hypochlorite or Peroxynitrite Sensor)
Artikelnummer. 10729423
Change view
Click to view available options
Menge:
470 μl
Packungsgröße:
1 Stück
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge unitSize
10729423 470 μl 1 Stück
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10729423 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. A36003
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zusammen können diese beiden ROS-Indikatoren selektiv Hypochloritanionen nachweisen
Aminophenylfluorescein (APF) und Hydroxyphenylfluorescein (HPF, H36004), zwei von T. Nagano entwickelte reaktive Sauerstoffspezies (ROS), bieten eine größere Spezifität und Stabilität als Dichlordihydrofluorescein-Diacetat (H2DCFDA, D399).
  • APF und HPF zeigen eine begrenzte unselektive Reaktivität und eine relativ hohe Resistenz gegen lichtinduzierte Oxidation
  • Beide neuen Fluorescein-Derivate sind nicht fluoreszierend, bis sie mit Hydroxyl-Radikalen oder Peroxynitritanionen reagieren
  • APF reagiert auch mit Hypochloritanionen
  • Bei Oxidation zeigen sowohl APF als auch HPF eine hellgrüne Fluoreszenz (Anregungs-/Emissionsmaxima ca. 490/515 nm), wodurch sie mit jedem Gerät kompatibel sind, das Fluorescein erkennen kann
Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, nitrooxidativer Stress, reaktive Sauerstoffspezies
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Menge 470 μl
Produkttyp ROS Indicator