Learn More
Invitrogen™ ATTO-TAG™ FQ Amine-Derivatization Kit
Reagiert spezifisch mit primären Aminen, um Konjugate zu bilden, die mit elektrophoretischen oder chromatographischen Methoden analysiert werden können
Marke: Invitrogen™ A2334
Weitere Details : Netto-Gewicht : 0.00525kg
Beschreibung
- Hohe Empfindlichkeit, Hintergrundfreiheit und lange Wellenlängenexzitabilität machen dies zu potenziellen Reagenzien für Forscher, diagnostische und forensische Anwendungen
- Die resultierenden Produkte von FQ werden bei 480 nm oder durch die 488 nm-Spektrallinie des Argonionen-Lasers maximal angeregt und haben Emissionsmaxima bei etwa 590 nm
Protein-Gelelektrophorese, Proteingel-Färbung und -Bildgebung, Proteine, Expression, Isolierung und Analyse
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Tiefgekühlt (bei -5 bis -30 °C), vor Licht geschützt lagern. | |
Aldehyd | |
ATTO-TAG™ | |
Protein-Elektrophorese und Western Blotting | |
Derivatisierungskit |
Amin | |
Raumtemperatur | |
1 Kit | |
Primäres Amin | |
ATTO-TAG FQ, ATTO-TAG FQ |
Nur für Forschungszwecke. Darf nicht für diagnostische Verfahren eingesetzt werden.