Learn More
Invitrogen™ BacMam Enhancer Kit
Beschreibung
Beinhaltet
Jedes Kit enthält ausreichend Material für die Behandlung von 10 x 96-Mikrotiterplatten.
Für die Verwendung wird der BacMam-Enhancer mit oder ohne Serum einfach auf Zellkulturmedien gegeben, die bereits mit dem BacMam Reagenz behandelt wurden, dann werden die Zellen für 1,5–2 Stunden und bei 37 °C und 5 % CO2 inkubiert und durch neues Medium ersetzt. Verschiedene Zelltypen variieren in ihrer Reaktion auf den BacMam Verstärker, und für beste Ergebnisse müssen die Menge und Behandlungszeit optimiert werden. Nach der Vorbereitung ist die Enhancer-Lösung für mehrere Einfrier-/Auftauzyklen stabil, wenn die empfohlenen Lagerungsbedingungen befolgt werden. Auf Wunsch kann die Lösung nach der Rekonstitution in Aliquote unterteilt werden.
Zellanalyse, Zellstruktur, Zellbasierte Ionenkanalassays, Zytoplasma & Zytosol, Cytoskelett, Arzneimittelentwicklung&, endoplasmatisches Retikulum (ER), Golgi, Ionenkanalbiologie, Lysosomen, Mitochondrien, Mitochondriale Struktur, Peroxisome, Target & Lead Identifikation & Validierung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Jedes Kit enthält ausreichend Material für die Behandlung von 10x96-Mikrotiterplatten. Lagerung bei 2 bis 6 °C, nicht einfrieren. Bei vorschriftsmäßiger Lagerung ist dieser Satz für 6 Monate haltbar. |
| Menge | 1 Kit |
| Hemmstoffe | Histon-Deacetylase-Inhibitor |
| Produktlinie | Molecular Probes |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |
| Spezifischer Inhibitor oder Target | Histon-Deacetylase |
| Markertyp | Fluoreszenzprotein |
| Produkttyp | BacMam Enhancer-Kit |
| SubCellular Localization | Actin, Endoplasmic Reticulum, Endosomes, Golgi, Mitochondria |