Learn More
Invitrogen™ BAPTA, Tetrapotassium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 10296722
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 10296722
Marke: Invitrogen™ B1204
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Hochgradig selektiver Chelator für Ca2+ über Mg2+, lässt sich zum Überwachen der Konzentration von extrazellulärem Ca2+ einsetzen
  • BAPTA ist selektiver für Ca2+ als EDTA und EGTA, und seine Metallbindung ist auch weniger pH-Wert-empfindlich
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp BAPTA-Tetrakaliumsalz
Farbstofftyp Chelator (nicht fluoreszierend)
Menge 1 g
Versandbedingung Raumtemperatur