Learn More
Invitrogen™ BAPTA, Tetrasodium Salt, cell impermeant
Artikelnummer. 10114232
Click to view available options
Menge:
1 g
Packungsgröße:
1 Gramm
Artikelnummer. 10114232
Marke: Invitrogen™ B1214
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Dieser Artikel ist im Moment nicht verfügbar oder wird nicht mehr hergestellt.
Schauen Sie bitte auf unsere Produktseite nach möglichen Alternativen
Alternative Produkte anzeigen
Nicht membrangängiger Chelator, der für Ca2+ über Mg2+ sehr selektiv ist
  • Lässt sich zum Überwachen der Konzentration von extrazellulärem Ca2+ einsetzen
  • BAPTA ist selektiver für Ca2+ als EDTA und EGTA, und seine Metallbindung ist auch weniger pH-Wert-empfindlich
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, Proliferation und Funktion, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Bei Raumtemperatur lagern.
Produkttyp BAPTA Tetrasodium Salt
Farbstofftyp Chelator (nicht fluoreszierend)
Menge 1 g
Versandbedingung Raumtemperatur