Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Beschreibung
- Mit einem pKa-Wert von ca. 6,98 ist der membrangängige, doppelanregbare ratiometrische pH-Wert-Indikator AM ideal zum Messen von Änderungen des zytosolischen pH-Werts der meisten Zellen
- Intrazelluläre pH-Wert-Messungen mit BCECF werden durch Bestimmung des pH-Wert-abhängigen Verhältnisses der Emissionsintensität (nachgewiesen bei 535 nm) durchgeführt, wenn der Farbstoff bei etwa 490 nm angeregt wird, gegenüber der Emissionsintensität, wenn er an seinem isobetischen Punkt von etwa 440 nm angeregt wird
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Ionenkanalassays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionenkanalbiologie, Ionische Homöostase und -signalisierung, Ziel- und Lead-Identifikation und -Validierung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
Spezifikation
Spezifikation
| Inhalt und Lagerung | Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C). |
| Nachweisverfahren | Fluoreszent |
| Zur Verwendung mit (Geräte) | Mikrotiterplatten-Lesegerät |
| Produkttyp | pH-Indikator BCECF-AM |
| Farbstofftyp | pH-Indikator |
| Menge | 1mg |
| Versandbedingung | Raumtemperatur |