Learn More
Invitrogen™ BCECF, AM (2',7'-Bis-(2-Carboxyethyl)-5-(and-6)-Carboxyfluorescein, Acetoxymethyl Ester)
Artikelnummer. 11524147
Change view
Click to view available options
Menge:
1mg
20 x 50 μg
Packungsgröße:
1 Milligramm
1000 Mikrogramm
Artikelnummer. Menge unitSize
11524147 20 x 50 μg 1000 Mikrogramm
10646693 1mg 1 Milligramm
2 options
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11524147
Marke: Invitrogen™ B1170
Bitte Sie sich an, um diesen Artikel zu kaufen. Sie benötigen ein Web-Konto? Registrieren Sie sich noch heute!
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Zur Messung von Veränderungen des zytosolischen pH-Werts der meisten Zellen
  • Mit einem pKa-Wert von ca. 6,98 ist der membrangängige, doppelanregbare ratiometrische pH-Wert-Indikator AM ideal zum Messen von Änderungen des zytosolischen pH-Werts der meisten Zellen
  • Intrazelluläre pH-Wert-Messungen mit BCECF werden durch Bestimmung des pH-Wert-abhängigen Verhältnisses der Emissionsintensität (nachgewiesen bei 535 nm) durchgeführt, wenn der Farbstoff bei etwa 490 nm angeregt wird, gegenüber der Emissionsintensität, wenn er an seinem isobetischen Punkt von etwa 440 nm angeregt wird
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellmetabolismus, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, zellbasierte Ionenkanalassays, Arzneimittelforschung und -entwicklung, Ionenkanalbiologie, Ionische Homöostase und -signalisierung, Ziel- und Lead-Identifikation und -Validierung, pH-Nachweis
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät lagern (-5 bis -30 °C).
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Geräte) Mikrotiterplatten-Lesegerät
Produkttyp pH-Indikator BCECF-AM
Farbstofftyp pH-Indikator
Menge 20 x 50 μg
Versandbedingung Raumtemperatur