Learn More
Invitrogen™ Calcein, AM, Zellfarbstoff
Artikelnummer. 11514277
Click to view available options
Produkttyp:
Calcein
Calcein Blau AM
Calcein Grün, AM – Spezialverpackung
Calcein, AM
Menge:
1 mg
1 ml
100 mg
20 x 50 μg
Farbe:
Blue
Green
Packungsgröße:
1 Milligramm
1 Stück
100 Milligramm
1000 Mikrogramm
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11514277
Marke: Invitrogen™ C34852
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Edge
Nur für Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Kann zur Bestimmung der Zellviabilität in den meisten eukaryotischen Zellen verwendet werden
Calcein AM is a cell-permeant dye frequently used in cell biology research. It is derived from Calcein, a fluorescent dye that exhibits bright green fluorescence upon binding to intracellular free calcium ions. Calcein AM is a non-fluorescent compound that can permeate the cell membrane due to its lipophilic properties. Once inside the cell, it is cleaved by intracellular esterases, yielding the fluorescent Calcein molecule. This conversion allows the dye to be retained within the cytoplasm; apoptotic and dead cells with compromised membranes do not retain Calcein.
  • In lebenden Zellen wird nicht fluoreszierender Farbstoff in grün-fluoreszierendes Calcein umgewandelt, nachdem intrazelluläre Esterasen Acetoxymethyl(AM)-Ester entfernt haben
Zelladhäsion, Zellanalyse, Zellzählung und -viabilität, Zellzählung, Viabilität und Kryokonservierung, Zellkultur, Zellproliferation, Zelltracing und -tracking, Zellviabilität und Zytotoxizität, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Zelluläre Bildgebung, Zelluläre Toxikologie-Assays, Chemotaxis und Zellmigration, Arzneimittelforschung und -entwicklung, allgemeines Zelltracing, High-Content Screening (HCS), Immunfluoreszenz (IF), Immunfluoreszenzfärbung und -Nachweis, Mikrobielles Tracking, zielbasierte ADME/Tox-Assays
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Zellpermeabilität Zellengängig
Farbe Green
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei -5 bis -30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Zur Verwendung mit (Anwendung) Zelltracing, Zelltracer, Cell Tracker
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcein Grün, AM – Spezialverpackung
Farbstofftyp Andere Etiketten oder Farbstoffe
Emission 495 nm
Excitation Wavelength Range 515 nm
Format Special packaging
Produktlinie CellTrace
Menge 20 x 50 μg
Reagenztyp Zell-Tracking-Verbindungen, Zell-Kennzeichnungsreagenzien
Versandbedingung Raumtemperatur
Zielenzym Esterase