Learn More
Invitrogen™ Calcium Green™-1 dextran, Potassium Salt, 10,000 MW, Anionic
Artikelnummer. 11528946
Ansicht ändern
Click to view available options
Menge:
5 mg
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Menge
11528946 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Artikelnummer. 11528946 Lieferant Invitrogen™ Lieferanten-Nr. C3713
Black Friday beginnt hier
Verwenden Sie den Aktionscode 27984
Alle Werbeaktionen anzeigen
 Eingeschränkter Artikel
Verfügbar ab: 11-12-2026
Zum Warenkorb hinzufügen
Zum Warenkorb hinzufügen
missing translation for 'validMainframeMsg'
Nur f\u00FCr Forschungszwecke. Die Anwendung muss den Produktanweisungen entsprechen.
Markierte Calciumindikatoren sind Moleküle, die nach Ca2+-Bindung eine erhöhte Fluoreszenz zeigen.
Labeled calcium indicators are molecules that exhibit an increase in fluorescence upon binding Ca2+. They have uses in many calcium signaling investigations, including measuring intracellular Ca2+, following Ca2+ influx and release, and multiphoton excitation imaging of Ca2+ in living tissues. Cells may be physically loaded with the cell-impermeant salt forms of these dextran-conjugated indicators using patch pipette, microinjection, or our Influx pinocyte-loading reagent (Cat. No. I14402). The fluorescence signal from these cells is measured using fluorescence microscopy. The dextran forms of our calcium indicators show a dramatic reduction in both leakage and compartmentalization compared to the AM ester forms.
  • Kommt bei vielen Untersuchungen des Signalwegs von Calcium zum Einsatz, z. B. bei der Messung von intrazellulärem Ca2+ nach Ca2+-Zufuhr und -Freisetzung sowie Bildgebung der Multiphotonenanregung von Ca2+ in lebendem Gewebe.
  • Die Zellen können mit den zellundurchlässigen Salzformen dieser dextrankonjugierten Indikatoren physisch geladen werden, indem sie Patchpipetten, Mikroinjektionen oder Influx™ Pinocyte-Ladereagenz verwenden
  • Das Fluoreszenzsignal dieser Zellen wird mittels Fluoreszenzmikroskopie gemessen
  • Dextran-Formen von Calcium-Indikatoren zeigen eine drastische Verringerung der Leckage und Abschottung im Vergleich zu den AM-Ester-Formen
  • Zeigt Fluoreszenzerhöhung nach Ca2+-Bindung mit geringer Wellenlängenverschiebung
  • Diese Sonden werden durch sichtbares Licht angeregt. Da die erforderliche Energie für die Anregung niedrig ist, wird das Potenzial für Photoschäden reduziert
  • Häufig verwendete Laser-basierte Geräte (d. h. konfokale Laser-Scanning-Mikroskope) sind in der Lage, diese Indikatoren effizient zu erregen. Ihre Emissionen liegen in den Regionen des Spektrums, in denen zelluläre Autofluoreszenz- und Streuungshintergründe oft weniger ein Problem darstellen
  • Markierung (Ex/Em): Calcium Green – 1 (506/531 nm)
  • Steigerung der Fluoreszenzintensität bei Bindung an Ca2+: etwa 14-fach
  • Dextran-Größe: 10.000 MW
Calciumnachweis, Zellanalyse, Zellviabilität, -proliferation und -funktion, Endozytose, Exozytose und Phagozytose, Ionische Homöostase und Signalgebung
Bestellinformation
Versandbedingung: Raumtemperatur
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spezifikation
Inhalt und Lagerung Im Tiefkühlgerät bei –5 bis –30 °C aufbewahren und vor Licht schützen.
Nachweisverfahren Fluoreszent
Zur Verwendung mit (Anwendung) Calcium Indicator
Zur Verwendung mit (Geräte) Fluoreszenzmikroskop
Produkttyp Calcium-Indikator
Farbstofftyp Calcium Green
Excitation Wavelength Range 495 to 510 nm
Produktlinie Calcium Green
Menge 5 mg
Versandbedingung Raumtemperatur
Emissionswellenlängenbereich 525 to 540 nm
Anregungswellenlänge 507 nm
Emissionswellenlänge 531 nm